2,4-Bis(ɑ,ɑ-dimethylbenzyl)phenol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Bis(2-phenylpropan-2-yl)phenol, 2,4-Di-ɑ-cumylphenol
B2772-25G B2772-500G
TCIAB2772-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB2772-25G TCIAB2772-500G
2,4-Bis(ɑ,ɑ-dimethylbenzyl)phenol ≥97.0% (par GC)
2,4-Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl)phenol
Formule: C₂₄H₂₆O
MW: 330,47 g/mol
Point d'ébullition: 221°C
Numéro MDL: MFCD00191242
Numéro CAS: 2772-45-4
EINECS: 220-466-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 64.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité