4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde ≥96.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B2773-1G B2773-5G
TCIAB2773-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAB2773-1G TCIAB2773-5G
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde ≥96.0% (par GC, azote total)
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde
Formule: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD05864695
Numéro CAS: 98600-34-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 177.0 and le 183.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité