4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2774-25G B2774-500G
TCIAB2774-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB2774-25G TCIAB2774-500G
4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol ≥98.0% (par GC)
4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol
Formule: C₁₈H₃₀O
MW: 262,44 g/mol
Point d'ébullition: 141°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075575
Numéro CAS: 17540-75-9
EINECS: 241-533-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité