6-Bromoindole-3-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Bromo-3-formylindole, 6-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
B2778-1G B2778-5G
TCIAB2778-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB2778-1G TCIAB2778-5G
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC, azote total)
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
Formule: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792689
Numéro CAS: 17826-04-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 206.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité