5-Bromo-2,3-pyridinediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Bromopyridine-2,3-diol, 5-Bromo-2,3-dihydroxypyridine
B2780-1G B2780-25G B2780-5G
TCIAB2780-1GEA 44 EUR InStock
TCIAB2780-1G TCIAB2780-25G TCIAB2780-5G
5-Bromo-2,3-pyridinediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromo-2,3-pyridinediol
Formule: C₅H₄BrNO₂
MW: 190,00 g/mol
Point de fusion: 249°C
Numéro MDL: MFCD08276314
Numéro CAS: 34206-49-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité