5-Bromo-2-thiophenesulphonamide ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromothiophene-2-sulphonamide
B2793-25G B2793-5G
TCIAB2793-25GEA 103 EUR InStock
TCIAB2793-25G TCIAB2793-5G
5-Bromo-2-thiophenesulphonamide ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromo-2-thiophenesulphonamide
Formule: C₄H₄BrNO₂S₂
MW: 242,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067990
Numéro CAS: 53595-65-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité