1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)ethane ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decabromobibenzyl, 1,2-Bis(perbromophenyl)ethane
B2795-25G B2795-500G
TCIAB2795-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB2795-25G TCIAB2795-500G
1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)ethane ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)ethane
Formule: C₁₄H₄Br₁₀
MW: 971,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD06407713
Numéro CAS: 84852-53-9
EINECS: 284-366-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité