Bis(4-tert-butylphenyl)amine ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2803-25G B2803-500G
TCIAB2803-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB2803-25G TCIAB2803-500G
Bis(4-tert-butylphenyl)amine ≥90.0% (par GC)
Bis(4-tert-butylphenyl)amine
Formule: C₂₀H₂₇N
Point d'ébullition: 195°C
Numéro MDL: MFCD00417391
Numéro CAS: 4627-22-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité