Bis(2,2-diethoxyethyl)disulphide ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2806-1G B2806-5G
TCIAB2806-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB2806-1G TCIAB2806-5G
Bis(2,2-diethoxyethyl)disulphide ≥90.0% (par GC)
Bis(2,2-diethoxyethyl)disulphide
Formule: C₁₂H₂₆O₄S₂
MW: 298,46 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 76505-71-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité