6-(Benzyloxy)-1H-indole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Benzyloxyindole
B2809-25G B2809-5G B2809-1G
TCIAB2809-25GEA 583 EUR InStock
TCIAB2809-25G TCIAB2809-5G TCIAB2809-1G
6-(Benzyloxy)-1H-indole ≥98.0% (par GC)
6-(Benzyloxy)-1H-indole
Formule: C15H13NO
MW: 223,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053554
Numéro CAS: 15903-94-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité