2-(4-Bromophenyl)benzimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(4-Bromophenyl)-1H-benzo[d]imidazole
B2812-1G B2812-5G
TCIAB2812-1GEA 88 EUR InStock
TCIAB2812-1G TCIAB2812-5G
2-(4-Bromophenyl)benzimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(4-Bromophenyl)benzimidazole
Formule: C₁₃H₉BrN₂
MW: 273,13 g/mol
Point de fusion: 299°C
Numéro MDL: MFCD00224360
Numéro CAS: 2622-74-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité