18-Bromo-1-octadecene ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 17-Octadecenyl Bromide
B2816-1G B2816-5G
TCIAB2816-1GEA 183 EUR InStock
TCIAB2816-1G TCIAB2816-5G
18-Bromo-1-octadecene ≥93.0% (par GC)
18-Bromo-1-octadecene
Formule: C₁₈H₃₅Br
MW: 331,38 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 172656-11-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité