Benzyl-6-bromohexyl ether ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (((6-Bromohexyl)oxy)methyl)benzene, Benzyl 6-Bromohexyl Ether, Benzyloxyhexyl Bromide, (6-Bromohexyloxymethyl)benzene
B2820-25G B2820-5G
TCIAB2820-25GEA 405 EUR InStock
TCIAB2820-25G TCIAB2820-5G
Benzyl-6-bromohexyl ether ≥97.0% (par GC)
Benzyl-6-bromohexyl ether
Formule: C₁₃H₁₉BrO
MW: 271,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD02258455
Numéro CAS: 54247-27-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité