(2-Benzimidazolyl)acetonitrile ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B2821-25G B2821-5G
TCIAB2821-25GEA 139 EUR InStock
TCIAB2821-25G TCIAB2821-5G
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile
Formule: C₉H₇N₃
MW: 157,18 g/mol
Point de fusion: 212°C
Numéro MDL: MFCD00005601
Numéro CAS: 4414-88-4
EINECS: 224-574-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité