2-Butyl-2-adamantanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2839-5G B2839-25G
TCIAB2839-5GEA 92.4 EUR InStock
TCIAB2839-5G TCIAB2839-25G
2-Butyl-2-adamantanol ≥98.0% (par GC)
2-Butyl-2-adamantanol
Formule: C₁₄H₂₄O
Numéro CAS: 14451-86-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité