Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bergapten ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Methoxypsoralen, 4-Methoxyfuro[3,2-g]benzopyran-7-one, 4-Methoxy-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one

B2840-1G B2840-5G
TCIAB2840-1GEA 118 EUR InStock
TCIAB2840-1G TCIAB2840-5G
Bergapten ≥98.0% (par GC)
Bergapten


Formule: C₁₂H₈O₄
MW: 216,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010272
Numéro CAS: 484-20-8
EINECS: 207-604-5
Merck Index: 14,01157
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité