4-Bromo-4'-(diphenylamino)biphenyl ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2844-1G B2844-250MG
TCIAB2844-1GEA 402 EUR InStock
TCIAB2844-1G TCIAB2844-250MG
4-Bromo-4'-(diphenylamino)biphenyl ≥93.0% (par GC)
4-Bromo-4'-(diphenylamino)biphenyl
Formule: C₂₄H₁₈BrN
MW: 400,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD09038499
Numéro CAS: 202831-65-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité