10-Bromodec-1-ene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2849-1G B2849-5G
TCIAB2849-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB2849-1G TCIAB2849-5G
10-Bromodec-1-ene ≥95.0% (par GC)
10-Bromodec-1-ene
Formule: C₁₀H₁₉Br
MW: 219,1600 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00078660
Numéro CAS: 62871-09-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité