4,4'-Biphényldicarbaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-Diformylbiphenyl
B2854-1G B2854-5G
TCIAB2854-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB2854-1G TCIAB2854-5G
4,4'-Biphényldicarbaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4,4'-Biphényldicarbaldéhyde
Formule: C₁₄H₁₀O₂
MW: 210,23 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016714
Numéro CAS: 66-98-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité