Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)sulphone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3'-Diamino-4,4'-dihydroxydiphenyl sulphone, 3,3'-Diamino-4,4'-dihydroxydiphenyl Sulphone
B2859-5G B2859-25G
TCIAB2859-5GEA 114 EUR InStock
TCIAB2859-5G TCIAB2859-25G
Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)sulphone ≥98.0% (par HPLC)
Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)sulphone
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₄S
MW: 280,30 g/mol
Point de fusion: 231°C
Numéro MDL: MFCD00025181
Numéro CAS: 7545-50-8
EINECS: 231-428-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité