9-Benzoylcarbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (9H-Carbazol-9-yl)(phenyl)methanone
B2864-1G B2864-5G
TCIAB2864-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAB2864-1G TCIAB2864-5G
9-Benzoylcarbazole ≥98.0% (par GC)
9-Benzoylcarbazole
Formule: C₁₉H₁₃NO
MW: 271,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00225468
Numéro CAS: 19264-68-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité