Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-Bis(diphenylphosphino)diphenyl Ether, DPEphos, Bis(2-diphenylphosphinophenyl)ether, (Oxydi-2,1-phenylene)bis(diphenylphosphine), (Oxybis(2,1-phenylene))bis(diphenylphosphine)
B2867-25G B2867-5G
TCIAB2867-25GEA 134 EUR InStock
TCIAB2867-25G TCIAB2867-5G
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether ≥98.0% (par GC)
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether
Formule: C₃₆H₂₈OP₂
MW: 538,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00233863
Numéro CAS: 166330-10-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité