2-Méthyl-2-propanyle (4-hydroxybutyl)carbamate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: tert-Butyl (4-hydroxybutyl)carbamate, N-Boc-4-aminobutanol, 4-(Boc-amino)-1-butanol, N-(4-Hydroxybutyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(4-Hydroxybutyl)carbamate
B2868-25G B2868-5G
TCIAB2868-25GEA 278 EUR InStock
TCIAB2868-25G TCIAB2868-5G
2-Méthyl-2-propanyle (4-hydroxybutyl)carbamate ≥96.0% (par GC)
2-Méthyl-2-propanyle (4-hydroxybutyl)carbamate
Formule: C₉H₁₉NO₃
MW: 189,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861334
Numéro CAS: 75178-87-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité