Bis(trimethylsilyl)bromomethane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B2874-1G B2874-5G
TCIAB2874-1GEA 97.9 EUR InStock
TCIAB2874-1G TCIAB2874-5G
Bis(trimethylsilyl)bromomethane ≥95.0% (par GC)
Bis(trimethylsilyl)bromomethane
Formule: C₇H₁₉BrSi₂
MW: 239,30 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 29955-12-2
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité