N,N'-Bis(4-methoxyphenyl)-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Pigment Red 190
B2892-1G B2892-5G
TCIAB2892-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB2892-1G TCIAB2892-5G
N,N'-Bis(4-methoxyphenyl)-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide ≥97.0% (sur base azote total)
N,N'-Bis(4-methoxyphenyl)-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide
Formule: C₃₈H₂₂N₂O₆
MW: 602,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00071978
Numéro CAS: 6424-77-7
EINECS: 229-187-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité