9-(2-Biphenylyl)-10-methylacridinium perchlorate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B2897-1G B2897-5G
TCIAB2897-1GEA 160 EUR InStock
TCIAB2897-1G TCIAB2897-5G
9-(2-Biphenylyl)-10-methylacridinium perchlorate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
9-(2-Biphenylyl)-10-methylacridinium perchlorate
Formule: C₂₆H₂₀ClNO₄
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bfa33f7bed06f6e6ec1eb43847703fb2ffa82ae&vid=52cd7b2eb13ff923dd730a1588ac42d3a182358e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité