tert-Butyldiphenylsilyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B2898-1G B2898-5G
TCIAB2898-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAB2898-1G TCIAB2898-5G
tert-Butyldiphenylsilyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
tert-Butyldiphenylsilyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₇H₁₉F₃O₃SSi
MW: 388,48 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01941212
Numéro CAS: 92886-86-7
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité