Bis(hexylene glycolato)diboron ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2906-1G B2906-5G
TCIAB2906-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAB2906-1G TCIAB2906-5G
Bis(hexylene glycolato)diboron ≥98.0% (par GC)
Bis(hexylene glycolato)diboron
Formule: C₁₂H₂₄B₂O₄
Numéro MDL: MFCD06246008
Numéro CAS: 230299-21-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité