(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2908-1G B2908-5G
TCIAB2908-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB2908-1G TCIAB2908-5G
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide ≥98.0% (par GC)
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide
Formule: C₄H₁₁NOS
MW: 121,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD05861480
Numéro CAS: 343338-28-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 108.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -2.0 to -6.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité