tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Boc-3-hydroxyazetidine, tert-Butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Hydroxyazetidine, tert-butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
B2922-1G B2922-5G
TCIAB2922-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB2922-1G TCIAB2922-5G
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate ≥96.0% (par GC)
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115305
Numéro CAS: 141699-55-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité