2-Methylpropane-2-sulphinamide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB2926-5GEA 105 EUR InStock
TCIAB2926-5G TCIAB2926-1G
2-Methylpropane-2-sulphinamide ≥97.0% (par GC)
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Formule: C₄H₁₁NOS
MW: 121,20 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863616
Numéro CAS: 146374-27-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité