1,6-Bis(acryloyloxy)hexane ≥85.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B2936.0500 B2936-25G B2936-500G
TCIAB2936.0500EA 132 EUR InStock
TCIAB2936.0500 TCIAB2936-25G TCIAB2936-500G
1,6-Bis(acryloyloxy)hexane ≥85.0% (par GC) stabilisé
1,6-Bis(acryloyloxy)hexane
Formule: C₁₂H₁₈O₄
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD00008631
Numéro CAS: 13048-33-4
EINECS: 235-921-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité