2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(3-Benzoylphenyl)propanenitrile, Ketoprofen Related Compound F, 3-Benzoyl-alpha-methylphenylacetonitrile, 3-(1-Cyanoethyl)benzophenone
B2939-25G B2939-5G
TCIAB2939-25GEA 202 EUR InStock
TCIAB2939-25G TCIAB2939-5G
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile ≥98.0% (par GC)
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile
Formule: C₁₆H₁₃NO
MW: 235,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044435
Numéro CAS: 42872-30-0
EINECS: 255-982-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité