1,2-Bis(phenylthio)ethylene (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Bis(phenylmercapto)ethylene
B2940-25G B2940-5G
TCIAB2940-25GEA 434 EUR InStock
TCIAB2940-25G TCIAB2940-5G
1,2-Bis(phenylthio)ethylene (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
1,2-Bis(phenylthio)ethylene (cis and trans mixture)
Formule: C₁₄H₁₂S₂
MW: 244,37 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Point de fusion: 48°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 23528-44-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité