[2-(Benzyloxy)phényl]méthanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2-(Benzyloxy)phenyl)methanol
B2943-25G B2943-5G
TCIAB2943-25GEA 328 EUR InStock
TCIAB2943-25G TCIAB2943-5G
[2-(Benzyloxy)phényl]méthanol ≥97.0% (par GC)
[2-(Benzyloxy)phényl]méthanol
Formule: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Numéro MDL: MFCD01664428
Numéro CAS: 3381-87-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité