3,5-Bis(trifluorométhyl)benzylamine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
B2949-1G B2949-5G
TCIAB2949-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAB2949-1G TCIAB2949-5G
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzylamine ≥95.0% (par GC)
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₉H₇F₆N
MW: 243,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009909
Numéro CAS: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité