Nɑ-(tert-Butoxycarbonyl)-D-asparagine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-D-Asn-OH, Nɑ-Boc-D-asparagine
B2964-25G B2964-5G
TCIAB2964-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAB2964-25G TCIAB2964-5G
Nɑ-(tert-Butoxycarbonyl)-D-asparagine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nalpha-(tert-Butoxycarbonyl)-D-asparagine
Formule: C₉H₁₆N₂O₅
MW: 232,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065558
Numéro CAS: 75647-01-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +8.0 deg (C=1, DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité