6-Benzylamino-1-hexanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2968-25G B2968-5G
TCIAB2968-25GEA 154 EUR InStock
TCIAB2968-25G TCIAB2968-5G
6-Benzylamino-1-hexanol ≥97.0% (par GC)
6-Benzylamino-1-hexanol
Formule: C₁₃H₂₁NO
Numéro CAS: 133437-08-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec5d60ce86b1c207d1b17dd8bb1866faead6bc6f&vid=ec5d60ce86b1c207d1b17dd8bb1866faead6bc6f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité