N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B2989-25G B2989-5G
TCIAB2989-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAB2989-25G TCIAB2989-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
Numéro MDL: MFCD00063149
Numéro CAS: 18942-49-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -28.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité