1-Benzyl-L-aspartate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: L-Aspartic Acid 1-Benzyl Ester, H-Asp-OBzl
B2994-1G B2994-5G
TCIAB2994-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB2994-1G TCIAB2994-5G
1-Benzyl-L-aspartate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Benzyl-L-aspartate
Formule: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063186
Numéro CAS: 7362-93-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité