H-Glu-otbu ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-4-Amino-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoic acid, L-Glutamic acid 1-tert-butyl ester, 1-tert-Butyl L-Glutamate, H-Glu-OtBu, L-Glutamic acid 1-tert-Butyl ester
B3000-25G B3000-5G
TCIAB3000-25GEA 389 EUR InStock
TCIAB3000-25G TCIAB3000-5G
H-Glu-otbu ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
H-Glu-otbu
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,238 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038562
Numéro CAS: 45120-30-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +16.0 deg (C=1, water)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité