4-Butylbenzyl bromide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B3005-1G B3005-5G
TCIAB3005-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAB3005-1G TCIAB3005-5G
4-Butylbenzyl bromide ≥97.0% (par GC)
4-Butylbenzyl bromide
Formule: C₁₁H₁₅Br
MW: 227,15 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Numéro CAS: 10531-16-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité