N,N'-Bis(5-hydroxysalicylidene)ethylenediamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N'-Ethylenebis(5-hydroxysalicylideneimine), N,N-Bis(2,5-dihydroxybenzylidene)ethylenediamine, 2,2'-((Ethane-1,2-diylbis(azanylylidene))bis(methanylylidene))bis(benzene-1,4-diol)
B3015-1G B3015-5G
TCIAB3015-1GEA 323 EUR InStock
TCIAB3015-1G TCIAB3015-5G
N,N'-Bis(5-hydroxysalicylidene)ethylenediamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N'-Bis(5-hydroxysalicylidene)ethylenediamine
Formule: C₁₆H₁₆N₂O₄
MW: 300,31 g/mol
Point de fusion: 250°C
Numéro MDL: MFCD04039747
Numéro CAS: 124061-43-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité