Borane-2-methylpyridine complex ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Picoline Borane, 2-Methylpyridine Borane, Borane - 2-Picoline Complex
B3018-25G B3018-5G
TCIAB3018-25GEA 180 EUR InStock
TCIAB3018-25G TCIAB3018-5G
Borane-2-methylpyridine complex ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
Borane-2-methylpyridine complex
Formule: C₆H₁₀BN
MW: 106,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD07784361
Numéro CAS: 3999-38-0
ONU: 2813
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 85.0 %
Melting point 44.0 to 51.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité