(S,S)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3036-100MGEA 77 EUR InStock
TCIAB3036-100MG
(S,S)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(S,S)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane
Formule: C₂₈H₂₈O₂P₂
MW: 458,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD05863547
Numéro CAS: 97858-62-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité