N-Benzyl-N-nitroso-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3051-25G B3051-5G
TCIAB3051-25GEA 514 EUR InStock
TCIAB3051-25G TCIAB3051-5G
N-Benzyl-N-nitroso-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC)
N-Benzyl-N-nitroso-p-toluenesulphonamide
Formule: C₁₄H₁₄N₂O₃S
Point de fusion: 85°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00216617
Numéro CAS: 33528-13-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité