4-Bromo-N,N-3,5-tetramethylaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3070-1G B3070-5G
TCIAB3070-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAB3070-1G TCIAB3070-5G
4-Bromo-N,N-3,5-tetramethylaniline ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-N,N-3,5-tetramethylaniline
Formule: C₁₀H₁₄BrN
MW: 228,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11036245
Numéro CAS: 14275-09-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité