2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
Attention
B3073-5G B3073-25G
TCIAB3073-5G TCIAB3073-25G
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzène
Formule: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797752
Numéro CAS: 155906-10-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité