Acide 3-bromo-2-(bromométhyl)propanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: beta,beta'-Dibromoisobutyric Acid, Bis(bromomethyl)acetic Acid, 3-Bromo-2-(bromomethyl)propanoic acid
B3081-25G B3081-5G
TCIAB3081-25GEA 272 EUR InStock
TCIAB3081-25G TCIAB3081-5G
Acide 3-bromo-2-(bromométhyl)propanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-bromo-2-(bromométhyl)propanoïque
Formule: C₄H₆Br₂O₂
MW: 245,90 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010643
Numéro CAS: 41459-42-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point gt. 98.0 to 103.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité