N-Benzyl-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Benzyl-p-toluenesulphonaMide, N-Tosylbenzylamine
B3082-25G B3082-5G
TCIAB3082-25GEA 238 EUR InStock
TCIAB3082-25G TCIAB3082-5G
N-Benzyl-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Benzyl-p-toluenesulphonamide
Formule: C₁₄H₁₅NO₂S
MW: 261,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00159328
Numéro CAS: 1576-37-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité